material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
joint neck42 mm
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 92754
용량
1000 mL
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduations is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 1773 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
특징 및 장점
• Good mechanical resistance• Easy to clean• Diverse applications
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.