제조업체/상표
Troemner 916245
프레임 L × W
36 in. × 50 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Choose from four set sizes specifically designed to fit within laboratory fume hoods. Rods are made of tough stainless steel. Nickel-plated connectors and lab-frame feet are standard in all sets.
Frame: 36 x 50 in. (914 x 1270 mm)
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
- 2 in. (51 mm) rods (qty 8)
- 12 in. (305 mm) rods (qty 2)
- 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
- 36 in. (914 mm) rods (qty 5)
- 50 in. (1270 mm) rods (qty 4)
- Frame connectors (qty 34)
- Rod end connectors (qty 4)
- Lab-frame feet (qty 4)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.