주요 문서
Z687707
Replacement NMR needle with bevel tip for eVol® electronic syringe
for 5 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.5 mm, gauge size 25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
게이지 크기
25
제조업체/상표
SGE 036920
길이 × O.D.
11.5 cm × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The beveled tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
법적 정보
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)