주요 문서
Z516473
Sigma-Aldrich
Aldrich® 5 mm NMR tube evacuation manifold
1 port, L 100 mm
동의어(들):
nmr tube, nmr tubes, tube manifold
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
길이
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed to evacuate NMR tubes that have a J Young PTFE valve. Once the NMR tube has been evacuated in the manifold, close the valve and place into the NMR spectrometer. Manifolds have 0-10 mm bore PTFE valves. The multiple evacuation station units allow removal of one NMR tube while the remaining tube(s) stay under vacuum.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z516473-1EA4061837635335