주요 문서
Z685321
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 30 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
material
platinum
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BD5
높이 × 직경
22 mm × 50.0 mm
용량
30 mL
접시 직경
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
특징 및 장점
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685321-1EA4061833571941