주요 문서
Z562041
Platinum crucible
standard, capacity 15 mL
동의어(들):
crucibles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
platinum
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BC4
용량
15 mL
접시 직경 × 높이
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
중량
11.5 g+/- 5%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
특징 및 장점
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z562041-1EA4061835510993