제조업체/상표
Birmingham metals
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. These platinum crucibles can be cleaned by boiling in a suitable solvent, for the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder. Having a reinforced rim means that the rim of the crucible is thicker than the walls to make it stronger; this is where the crucible can be gripped if tongs are used during the handling process.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.