주요 문서
Z682365
Ace rotary evaporator condenser complete "V" assembly
plastic-coated glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144, includes 1 L receiving flask and clamp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
VB.02
material
plastic-coated glass
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40602
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Includes 1 L receiving flask and clamp.
The main glass condenser body with inner coil for vertical installation, O-ring, 1 L receiving flask, stainless steel clamp, GL threaded caps and hose barbs.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)