주요 문서
Z680850
Duran® stirred reactor caps and accessories
spare screw cap, 2-ports
동의어(들):
1200390
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
DURAN®
Schott
피팅
for for GL 45 stirred reactor systems
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These components allow for extra media bottles to be connected or lets sterile pressure compensation be possible. The parts are autoclaveable and the drive is provided by a standard magnetic stirrer.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)