material
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 1200396
용량
1000 mL
피팅
GL 45 connector (with 2 GL 14 PBT caps, red)
for GL 45 bottles
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The stirred reactor is ideal for the widest possible range of mixing processes in laboratories, such as mixing liquids or dissolving solids. The whole assembly is autoclavable, so that it can be used in biological applications, for simple fermentation processes.
- Drive using standard magnetic stirrers
- Variable stirrer shaft, can be used for 500 mL and 1,000 mL Duran® GL 45 laboratory bottles
- Can be used up to 500 rpm
- Compatible with the Duran® connection systems; hoses with bores from 1.6 mm to 6.0 mm can be fitted
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.