주요 문서
Z676098
IKA® MS 3 minishaker microtiter plate attachment
MS 3.4 microtiter attachment, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0003426400
색상
none
일반 설명
Microtiter attachment for holding 1 microtiter plate for use with IKA Twister and MS 3 stirrers.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z676098-1EA4061832774596