material
glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GLS80)
무균
non-sterile
특징
graduations
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 1160151
용량
20,000 mL
경부 O.D.
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The amber Duran bottle protects media from light in the 300 - 500 nm range. This makes it particularly useful for working with light-sensitive media and long-term storage of substances.
- UV protection up to 500 nm wavelength
- Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
- Special heat treatment ensures tint is durable
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.