About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
FEMA Number:
3283
EC Number:
유럽평의회 번호:
10642
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.057
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; fruity
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChI key
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves