주요 문서
Z673374
Combination blocks for Talboys block heater
For 6, 12, 13 and 25 mm test tubes.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.73
특징
to hold 3 x 25 mm tubes
to hold 5 x 12/13 mm tubes
to hold 6 x 6 mm tubes
제조업체/상표
Troemner 949107
웰 직경 × 깊이
8.3 mm × 48.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Holds six 6 mm, five 12/13 mm, and three 25 mm tubes.
These blocks have been designed for variable sized samples. Single block.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)