특징
wells 5
Holds 5 x 50 mL tubes
제조업체/상표
Troemner 949127
블록(block) 길이 × 너비 × 높이
3.75 in. (9.5 cm) × 3 in. (7.6 cm) × 2 in. (5.1 cm)
웰 직경 × 깊이
29.0 mm × 47.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed from a solid anodized aluminum block, the close contact of tubes to block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Units are designed as a dry bath/incubator.
Units are designed as a dry bath/incubator.
주의사항
To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.