material
ceramic plate
특징
CSA approved
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3581001
IKA C-MAG HS 4 IKMAG
재고 정보
not available in EU
파라미터
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
플렛폼 크기
120 mm × 120 mm
교반기 용적
5 L
중량
6.5 lb
출력
250 watts (heater)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
C-MAG HS 4 IKMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.