조인트
joint: ST/NS29/42
제조업체/상표
Cowie 005.108.7
샤프트(shaft) 깊이
12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Features:
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Features:
- High level of chemical resistance
- Anti-whip and reduced vibration
- Vacuum (~5mm Hg) and pressure (3-5psi) performance
- No shedding
- Self releasing joint ring
- Fits standard ground-glass joint
- Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.