material
Makrolon bath
특징
integrated cooling coil
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ED-5M
Julabo 9116505
재고 정보
not available in EU
파라미터
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
가열기 용량
1 kw
수조 개방부 너비 × 길이 × 깊이
12 cm × 24 cm × 15 cm
용량
5 L
용적
5 L
5000 mL
중량
5.2 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
Cover needs to be ordered separately.
Economy series:
- Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
- PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
- Adjustable high temp cut off and dry running protection
- Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
- A = Plexiglass
- M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.