주요 문서
Z645982
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-13A, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
Plexiglas® bath
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ED-13A
Julabo 9116313
재고 정보
not available in EU
파라미터
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
가열기 용량
1 kw
수조 개방부 너비 × 길이 × 깊이
18 cm × 30 cm × 15 cm
용량
13 L
용적
13 L
13000 mL
중량
7.5 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)