주요 문서
Z641812
Schott® tube connectors
bent
동의어(들):
292470504
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
제조업체/상표
Schott 29 247 05
재고 정보
available only in EU
호스 O.D. × I.D.
8 mm × 4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
법적 정보
Schott is a registered trademark of Schott AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)