특징
DIN 58970, part 2
round bottom
제조업체/상표
Schott 2160136
재고 정보
available only in EU
높이 × 직경
147 mm × 56 mm
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One of the most important basic process engineering methods is the separation of mixtures of substances. This working method includes centrifugation, which exploits the concept of mass inertia. A mixture of substances to be separated is filled into centrifuge tubes, placed in a centrifuge and rotated. Due to the high rotation speed, heavier particles are pushed outwards faster and further away than the lighter ones. This results in separation based on the mass or density of the individual material components.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.