material
cellulose nitrate membrane
plastic housing
무균
sterile
특징
cap
graduations
white/black grid
포장
pkg of 50
제조업체/상표
GVS Life Sciences 10497504
필터 용량
100 mL
깔대기 용량
100 mL
공극 크기
0.45 μm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ready-to-use filtration units for microbiology. Whatman analytical funnels are ready-to-use 100 mL filtration units with removable cellulose nitrate membrane and culturing devices. After filtration, the membrane of the analytical funnel can be easily removed for use in a wide range of qualitative and quantitative biological analyses.
Features and Benefits
Features and Benefits
- Saves up to 50% in time with no flaming and sterilization required
- Minimizes the risk of cross contamination
- Easy release of membrane
기타 정보
Field of Use : Any microbiological or biotechnological application, including, but not limited to application of membranes for diagnostic, medical, biological, pharmaceutical, consumer product and food and beverage purposes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.