주요 문서
Z641782
Duran® centrifuge tubes
volume 80 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
특징
DIN 58970, part 2
round bottom
제조업체/상표
Schott 2160124
재고 정보
available only in EU
높이 × 직경
115 mm × 40 mm
용적
80 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)