주요 문서
SLW3440/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, pear-shaped base, 100 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3440/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
pear-shaped base
제조업체/상표
3440/02M
SciLabware
경부 I.D.
17 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ASTM D96 and D-1966
  • For the determination of water and sediment in petroleum products
Graduated in white enamel:
  • Lower stem graduated 0 to 1.5 ml in 0.1 ml divisions
  • Upper body graduated 1.5 to 5 ml in 0.5 ml divisions and from 5 to 10 ml in 1 m
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)