주요 문서
Z630055
IKA® stirring elements
Paddle stirrer R1376, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0000757800
샤프트 크기
550 mm × 10 mm
교반기 직경
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
애플리케이션
Not compatible with model RW16.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z630055-1EA