주요 문서
Z623040
Corning® silver metal membrane glass fiber membrane filter discs
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
제품명
Sterlitech silver metal membranes, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm
무균
non-sterile
포장
pkg of 100
제조업체/상표
Steriltech 45329
직경
13 mm
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silver metal filter membranes are pure metallic silver (99.97% pure silver) with no extractable or detectable contaminants and the benefits of Ag (bacteriostatic and conductive). Their ability to withstand extreme chemical and thermal stress makes them ideal for applications involving aggressive fluids, solvents and/or high temperatures. Silver membranes are also excellent as collection media and subsequent X-ray diffraction substrate for quantifying unknowns.
법적 정보
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z623040-100EA4061833353165
Z623040-1PAK