주요 문서
Z618152
Binder drying oven E28 series
E28, with safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
AC/DC 입력
230 V (AC)
특징
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
with safety device CI.1
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
E28
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
60-230 °C temp. range
길이 × 너비 × 높이
402 mm × 580 mm × 425 mm
용량
28 L
내부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
400 mm × 250 mm × 330 mm
용적
28 L
28000 mL
중량
16 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)