주요 문서
Z612022
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 200 mm × 6 mm, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8981003
길이 × 직경
200 mm × 6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z612022-1EA