주요 문서
Z404942
IKA® IKATRON PT 1000 stainless steel thermometer probes
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
동의어(들):
contact thermometer, temperature probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.76
material
stainless steel
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2735451
길이 × 직경
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)