material
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
two-neck
조인트
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Bohlender A 155-20
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
≤250 °C temperature
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.