특징
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788272
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
용적
0.5-140 mL
중량
4.9 kg (10.75 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Programmable Legato 270P push/pull pump with user defined program configurations of up to 800 steps. Up to 40 programs of 20 steps each can be stored in memory.
특징 및 장점
- Holds four syringe from 0.5 μL to 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clock
- Unparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
- Programmable
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.