주요 문서
Z569658
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
small
동의어(들):
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 78-8300
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accommodates up to 6 x 30 to 60 mL syringes or up to ten 0.5 μL to 20 mL. Works with Legato 200, 210 and 210P.
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)