주요 문서
Z566314
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 1,000 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
제조업체/상표
Cowie 005.05100.10.1
길이
1,000 mm
샤프트 직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)