일반 설명
This adapter allows nitrogen to be flushed through the Micromatic MacroValve Coupler and solvent transfer line when they are disconnected from the Pure-Pac® II containers.
법적 정보
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.