Key Documents
Z560650
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 2000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
material
PTFE stopcock
조인트
top joint: threaded45/40
Grade
for chromatography
기술
HPLC: suitable
컬럼 O.D. × 유효 길이
76 mm × 560 mm
컬럼 용적
2000 mL
저장장치 용적
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)