material
PTFE stopcock
조인트
top joint: threaded24/40
Grade
for chromatography
기술
HPLC: suitable
컬럼 O.D. × 유효 길이
38 mm × 560 mm
컬럼 용적
400 mL
저장장치 용적
500 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560529-1EA | 4061832119458 |