주요 문서
Z551643
Chemat dispenser
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
설명
air 80-100 psi
특징
CE compliant: no
제조업체/상표
Chemat
재고 정보
not available in EU
너비 × 높이 × 깊이
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)