주요 문서
Z549681
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
male joint: ST/NS19/22
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)