주요 문서
Z544396
Molymod® bonding links
short bond, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104505
NACRES:
NB.17
포장
pkg of 25
pkg of 4 pkg
제조업체/상표
Molymod
길이
1 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
법적 정보
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)