주요 문서
Z544426
Molymod® bonding links
V-bond, gray
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104505
NACRES:
NB.17
포장
pkg of 25
pkg of 4 pkg
제조업체/상표
Molymod
길이
3 mm
색상
gray
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
법적 정보
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z544426-4PAK4061833078167
Z544426-10PAK
Z544426-1PAK4061833078150