추천 제품
압력 측정 범위
≤3,000 psig
CGA 인렛 크기
170
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Use with SS lecture-bottle regulators when regulating corrosive gases
- 316 SS with CGA inlet/outlet connections
- Diaphragm-seal purge valve with 1/4 in. NPTM inlet
- Check-valve at purge-inlet prevents backflow of gas
Valve installs between lecture-bottle and regulator to purge system of air, moisture, and process gas. Minimizes gas hydrolysis and corrosion damage to equipment.
Purge system with dry inert gas before introducing corrosive gases and again immediately after use. PTFE sealing washers are NOT included.
Note: Order spare washers, listed separately.
기타 정보
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.