material
concave
soda-lime glass
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
무균
non-sterile
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D.
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객