주요 문서
Z422878
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 60 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.24
material
glass
제조업체/상표
Aldrich
용량
60 mL
디스크 직경
40 mm
필터 직경
40 mm
피팅
GL 45 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)