주요 문서
Z220140
Sigma-Aldrich
Filter funnel with drip-tip and two side-arms each equipped with a glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
라벨
Y
조인트
joint ST/NS14/20 F
joint: ST/NS14/20 M
제조업체/상표
Aldrich
용량
100 mL
공극 크기
25-50 μm porosity
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.