주요 문서
Z420328
Sigma-Aldrich
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420271
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
설명
for use with 10.25 in (26cm) table-top buchner funnel
무균
non-sterile
제조업체/상표
Bel-Art
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Porous filter plates are used with Table-Top Buchner funnels for quick filtration of large volumes. The plates is supported by a multiple ring grid; HDPE, 6.4mm (¼") thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used.
특징 및 장점
  • Available in two porosities, medium and coarse
  • Medium is 45-90 microns
  • Coarse is 90-130 microns
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)