material
polypropylene
무균
non-sterile
포장
set of 1
제조업체/상표
Bel-Art F38951-2008
일반 설명
Flaskup®olypropylene flask holders, assorted pack of 12. These unique holders are perfect for keeping round and tapered bottom flasks upright. Inside wall has a slight taper to the open bottom; allows a variety of flask shapes and sizes to fit into one holder .Wide base keeps flasks stable, side slots can be used as sight windows.
특징 및 장점
- Molded from polypropylene plastic
- Durable and easy to clean
- Autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Flaskup is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.