제조업체/상표
Bel-Art F18309-0100
호환성
for use with 100 mL beakers
일반 설명
Weighted holder grips beakers or flasks firmly with four flared stainless steel prongs.
특징 및 장점
- Vikem® vinyl-coated lead ring weight secured beneath holder
- Keeps container immersed in water
- Provides a low center of gravity
- Allows water to circulate underneath the beaker or flask
- Can be used in boiling liquid up to 135˚C(275˚F) for 1 hour
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.