주요 문서
Z415588
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
thermometer joint: ST/NS 10/18, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
사이드암 길이
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)