주요 문서
Z406295
Sigma-Aldrich
Sure/Seal bottles
capacity 125 mL, amber plastic-coated glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
amber plastic-coated glass
round bottle
조인트
joint threaded neck
특징
without cap
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
애플리케이션
Bottles are used to store chemicals, solvents, and other liquids. Amber-tinted glass is recommended for light-sensitive materials.
법적 정보
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z406295-1PAK4061826667743