주요 문서
Z400556
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 2,000 ‑ 3,000 mL, joint: ST/NS 29/42
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
조인트
joint: ST/NS29/42
특징
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8064-21
직경 × 길이
1 in. × 1 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z400556-1EA4061826660201